Learn More
Silizium(IV)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11423820
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Silizium(IV)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423820
5 kg, 5 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11423820
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089709.A7
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Silicon(IV) oxide is used in the manufacture of glass for windows, drinking glasses, beverage bottles and many other materials. Optical fibers for telecommunication are made from silica. It is also used as a raw material for many ceramics such as earthenware, stoneware and porcelain. In addition, silica is a common additive in the production of foods and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphousMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Siedepunkt 2230°C
Chemischer Name oder Material Silicon(IV) oxide
Schmelzpunkt 1710°C
Physikalische Form -325 Mesh geschmolzenes amorphes Pulver, S.A. 5 m2/g
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99.8% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Dioxosilan
Formelmasse 60.09
Dichte 2.2 to 2.6 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS13E065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number089709.A7,089709.A1,089709.30
ChargennummerY12E040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number089709.A7,089709.A1,089709.30
ChargennummerZ14G018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number089709.A7,089709.A1,089709.30
ChargennummerU15F029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number089709.A7,089709.A1,089709.30
ChargennummerZ06I042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Catalog Number089709.A7,089709.A1,089709.30
Name des Produkts
Silizium(IV)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >