Learn More
Silizium(IV)-nitrid, amorph, Nanopulver, 98.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silicon (IV) nitride |
Schmelzpunkt | 1900°C (sublimation) |
Namenshinweis | Amorphous |
Farbe | Grau |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Merck Index | 14,8497 |
Formelmasse | 140.28 |
Reinheit (%) | ≥98.5% |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Silizium(IV)-nitrid, amorph, Nanopulver, 98.5+ %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur