Learn More
Silizium(IV)-iodid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Licht-, Luft- und feuchtigkeitsempfindlich
46.41 CHF - 456.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13465-84-4 |
---|---|
Summenformel | I4Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 535.70 |
MDL-Nummer | MFCD00054041 |
InChI-Schlüssel | CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g |
PubChem CID | 83498 |
IUPAC-Name | Tetraiodosilan |
SMILES | I[Si](I)(I)I |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11364969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087303.03 |
1 g | N/A | |||||||
11354969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087303.06 |
5 g |
155.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11344969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087303.14 |
25 g |
456.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13465-84-4 | |
535.70 | |
CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N | |
83498 | |
I[Si](I)(I)I |
I4Si | |
MFCD00054041 | |
silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g | |
Tetraiodosilan |
Spezifikation
Silicon(IV) iodide | |
Weiß | |
99% (metals basis) | |
MFCD00054041 | |
CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N | |
Tetraiodosilan | |
83498 |
13465-84-4 | |
Kristalle, verpackt unter Argon | |
I4Si | |
silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g | |
I[Si](I)(I)I | |
535.70 | |
535.7 |
Sicherheit und Handhabung
H300-H314-H318: Fatal if swallowed. Causes severe skin burns and eye damage. Causes serious eye damage.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-706-2