Learn More
Silizium(II)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11308858
Zum Warenkorb hinzufügen
Silizium(II)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308858
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11308858
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041710.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10097-28-6 | OSi | 44.084 g/mol
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10097-28-6
Summenformel OSi
Molekulargewicht (g/mol) 44.084
MDL-Nummer MFCD00151536
InChI-Schlüssel LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
IUPAC-Name Oxoniumylidynesilanid
SMILES [O+]#[Si-]
Spezifikation
Siedepunkt 1880°C
Chemischer Name oder Material Silicon(II) oxide
Schmelzpunkt >1702°C
Physikalische Form 3 bis 6 mm-Stücke
Menge 100 g
Formelmasse 44.09
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.13
Dichte 2.13
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerE31L17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041710.22,041710.36
ChargennummerW04A018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041710.22,041710.36
ChargennummerC14Q48 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041710.22,041710.36
ChargennummerG31L24 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041710.22,041710.36
ChargennummerF12S040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041710.22,041710.36
Name des Produkts
Silizium(II)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >