Learn More
Siliciumcarbidpulver, superfein, 600er Körnung, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Silicon carbide powder is used for its hardness in abrasive machining processes such as grinding, honing, water-jet cutting and sandblasting. And is also used as a support and shelving material in high temperature kilns such as for firing ceramics, glass fusing, or glass casting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Siliciumcarbidpulver wird aufgrunde seiner Härte bei abrasiven Bearbeitungsprozessen wie Schleifen, Honen, Wasserstrahlschneiden und Sandstrahlen verwendet. Es wird auch als Stütz- und Regalmaterial in Hochtemperaturöfen verwendet, z. B. zum Brennen von Keramik, Glasschmelzen oder Glasguss.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silicon carbide powder |
Namenshinweis | superfine, 600 grit |
Menge | 500 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
IUPAC-Name | methanidylidynesilylium |
Formelmasse | 40.1 |
Geruch | Geruchsneutral |
Dichte | 3.16 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10245660 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | A13561.0C,A13561.36,A13561.0E |
10187469 | Analysenzertifikat | 21/05/2022 | A13561.0C,A13561.36,A13561.0E |
10240101 | Analysenzertifikat | 13/04/2022 | A13561.0C,A13561.36,A13561.0E |
10235933 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A13561.0C,A13561.36,A13561.0E |
10189247 | Analysenzertifikat | 07/08/2020 | A13561.0C,A13561.36,A13561.0E |