Learn More
Siliciumcarbid, Alpha-Phase, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Oberfläche 9 bis 11 m2/g.
78.85 CHF - 679.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 409-21-2 |
---|---|
Summenformel | CSi |
Molekulargewicht (g/mol) | 40.10 |
MDL-Nummer | MFCD00049531 |
InChI-Schlüssel | HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide |
PubChem CID | 9863 |
ChEBI | CHEBI:29390 |
SMILES | [C-]#[Si+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11379297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040155.22 |
100 g |
78.85 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11399297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040155.36 |
500 g |
218.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11389297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040155.A3 |
2 kg |
679.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Used in abrasives, in polishing and grinding. It is widely applied in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are as light emitting diodes and sensors. It is utilized for the production of fertile, transgenic maize plants. Silicon carbide whiskers and zirconium diboride ceramic. It compositely plays an important role in the crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
409-21-2 | |
40.10 | |
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N | |
9863 | |
[C-]#[Si+] |
CSi | |
MFCD00049531 | |
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide | |
CHEBI:29390 |
Spezifikation
Silicon carbide | |
alpha-phase | |
Schwarz bis grau | |
99.8% (metals basis) | |
MFCD00049531 | |
Soluble in molten sodium hydroxide,potassium hydroxide and in molten iron. | |
[C-]#[Si+] | |
40.10 | |
CHEBI:29390 | |
Geruchsneutral |
2700°C | |
409-21-2 | |
Pulver | |
CSi | |
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide | |
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N | |
Methanidyllidynsilanyllium | |
9863 | |
40.1 |
Sicherheit und Handhabung
H351-H315-H319-H335:Verdacht auf krebserregende Wirkung.Verursacht Hautreizungen.Verursacht schwere Augenreizungen.Kann die Atemwege reizen.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-991-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen