Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Glasplatten
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Standard SIL G-Silikaschichten auf Glasplatten stehen in einer Vielzahl von Plattengrößen und Schichtdicken zur Verfügung. Wählen Sie einen Fluoreszenzindikator aus, und entscheiden Sie sich für eine geeignete Packungsgröße.
Marke:  Macherey-Nagel™ 809013
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10015681
  • 182.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Glas
5 bis 17 μm
25/Packung
0.75 ml/g
∼500 m2/g
200 x 200 mm
Silica 60
60Å
Glasplatten
Silica 60
0.25 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Glasplatten > Größe: 200 x 200 mm