Learn More
Thermo Scientific Chemicals Breitporiges Kieselgel, Pulver mit -100+200 Mesh
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 042726.A1
279.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 1 kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11395497
  • 288.00 CHF / 1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Silica gel, wide pore is mainly used for the dehydrated purification of the industrial gases, the clearance of the organic acids and high polymers in the insulative oil, the purification and separation of the medicines. It is also used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-100/200 Mesh
6,5 bis 7,5
350 bis 400 m2/g
Silika
150 Å
1 kg
Kieselgel
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ29K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog Number042726.30,042726.18,042726.PG,042726.A7,042726.A1
ChargennummerB23L19 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042726.30,042726.18,042726.PG,042726.A7,042726.A1
ChargennummerE03S002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042726.30,042726.18,042726.PG,042726.A7,042726.A1
ChargennummerG05L36 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042726.30,042726.18,042726.PG,042726.A7,042726.A1
ChargennummerW27F007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042726.30,042726.18,042726.PG,042726.A7,042726.A1
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Breitporiges Kieselgel, Pulver mit -100+200 Mesh > 1 kg