Learn More
Kieselgel, TLC, hochgradig reiner Gütegrad, ohne Bindemittel, Thermo Scientific Chemicals
Für die TLC-Plattenvorbereitung
31.88 CHF - 953.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 63231-67-4 |
---|---|
Summenformel | H2O3Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 78.098 |
MDL-Nummer | MFCD00011232 |
InChI-Schlüssel | IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid |
PubChem CID | 14768 |
IUPAC-Name | Dihydroxy(oxo)silan |
SMILES | O[Si](=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11335557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042756.18 |
50 g | N/A | |||||||
11315557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042756.30 |
250 g |
105.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11345557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042756.A1 |
1 kg | N/A | |||||||
11325557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042756.A7 |
5 kg |
953.00 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Silica gel, TLC high purity grade, without binder is employed for thin layer chromatography plate preparation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
63231-67-4 | |
78.098 | |
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N | |
14768 | |
O[Si](=O)O |
H2O3Si | |
MFCD00011232 | |
metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid | |
Dihydroxy(oxo)silan |
Spezifikation
Silica gel | |
Weiß | |
H2O3Si | |
metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid | |
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N | |
Dihydroxy(oxo)silan | |
14768 | |
Odorless |
63231-67-4 | |
Pulver | |
MFCD00011232 | |
Soluble in alkalies. Insoluble in water. | |
O[Si](=O)O | |
78.098 | |
TLC, hohe Reinheit |
Sicherheit und Handhabung
H373: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen