Learn More
Kieselgel Rubin, Honeywell™
Artikelnummer. 15657350 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg, Poly-Flasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Trockenmittel, mit Feuchtigkeitsanzeige, kobaltfrei
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112926-00-8
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.083
MDL-Nummer MFCD00011232
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kieselgel Rubin
Siedepunkt 2230 °C
Farbe Rot
Schmelzpunkt 1600 °C
Physikalische Form granular
pH 9
Material Kieselgel
Menge 1 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Kieselgel rubin
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kieselgel Rubin, Honeywell™ >