Learn More
Kieselgel-Feuchtigkeitsindikatorkarte, kobaltfrei, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 448430100
46.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Silica gel humidity indicator cards | |
cobalt free | |
10 Ea. |
Sicherheit und Handhabung
- Silica gel humidity indicator cards, cobalt free
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469213 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 448430250,448430100 |
A0466198 | Analysenzertifikat | 17/09/2024 | 448430250,448430100 |
A0461482 | Analysenzertifikat | 04/04/2024 | 448430250,448430100 |
A0458707 | Analysenzertifikat | 12/12/2023 | 448430250,448430100 |
A0458490 | Analysenzertifikat | 05/12/2023 | 448430250,448430100 |