Learn More
Kieselgel, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kieselgel |
Material | Kieselgel |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kieselgel, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur