Learn More
Kieselgel-Trockenmittel, anzeigend, ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11343958
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kieselgel-Trockenmittel, anzeigend, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343958
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11343958
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040381.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zum Trocknen der Luft in industriellen Druckluftanlagen.Es wird auch als Konservierungsmittel zur Kontrolle der relativen Luftfeuchtigkeit in Museen und Bibliotheken verwendet.Darüber hinaus wird es in diagnostischen Teststreifen, Inhalationsgeräten, Spritzen, Arzneimitteltestkits und Krankenhaus-Sanitärkits eingesetzt.
Silica gel desiccant is used to dry the air in industrial compressed air systems. It is also used as a preservation tool to control relative humidity in museum and library exhibitions and storage. Further, it is employed in diagnostic test strips, inhalation devices, syringes, drug test kits and hospital sanitation kits. In addition to this, it is used as a stationary phase in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel desiccant
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Blau
Physikalische Form granular
Dichte 2.17 to 2.66g/cm3
Material Kieselgel
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Löslichkeitsinformationen Soluble in alkalies. Insoluble in water.
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Güte ACS
Name des Produkts
Kieselgel-Trockenmittel, anzeigend, ACS, Thermo Scientific Chemicals >