Learn More
Kiesegel-Trockenmittel, Granulat mit -6+12 Mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11448570
Zum Warenkorb hinzufügen
Kiesegel-Trockenmittel, Granulat mit -6+12 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448570
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 11448570
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044387.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Silica gel desiccant is used to dry the air in industrial compressed air systems. It is also used as a preservation tool to control relative humidity in museum and library exhibitions and storage. Further, it is employed in diagnostic test strips, inhalation devices, syringes, drug test kits and hospital sanitation kits. In addition to this, it is used as a stationary phase in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel desiccant
Farbe Weiß
Physikalische Form granular
Material Kieselgel
Menge 250 g
Netzgröße -6+12 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Löslichkeitsinformationen Soluble in alkalies. Insoluble in water.
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP12L001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog Number044387.30,044387.A1,044387.A7
ChargennummerP04L001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog Number044387.30,044387.A1,044387.A7
ChargennummerU29K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog Number044387.30,044387.A1,044387.A7
ChargennummerR22K032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number044387.30,044387.A1,044387.A7
ChargennummerR22K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number044387.30,044387.A1,044387.A7
Name des Produkts
Kiesegel-Trockenmittel, Granulat mit -6+12 Mesh, Thermo Scientific Chemicals >