Learn More
Kieselgel Trockenmittel, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11418570
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kieselgel Trockenmittel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418570
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11418570
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044386.A1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Silica gel desiccant is used to dry the air in industrial compressed air systems. It is also used as a preservation tool to control relative humidity in museum and library exhibitions and storage. Further, it is employed in diagnostic test strips, inhalation devices, syringes, drug test kits and hospital sanitation kits. In addition to this, it is used as a stationary phase in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Silica gel desiccant
Farbe Weiß
Physikalische Form granular
Dichte 2.17 to 2.66g/cm3
Material Kieselgel
Menge 1 kg
Netzgröße -3+8 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Löslichkeitsinformationen Soluble in alkalies. Insoluble in water.
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX15K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number044386.30,044386.A1,044386.A7
ChargennummerS28J060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2023 Catalog Number044386.30,044386.A1,044386.A7,044386
ChargennummerS06I049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2022 Catalog Number044386.30,044386.A1,044386.A7
ChargennummerN07I054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044386.30,044386.A1,044386.A7
ChargennummerS01D018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044386.30,044386.A1,044386.A7
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Kieselgel Trockenmittel, Thermo Scientific Chemicals >