Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Säulenchromatographie, ultrarein, 40 bis 60 μ, 40A
CAS: 7631-86-9
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 360031000
57.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 100 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10689852
  • 58.10 CHF / 100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-02-2026
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7631-86-9
Spezifikation
40 bis 60 μm
Kunststoffflasche
Kieselgel
Säulenchromatographie
40 Å
100 g
Kieselgel
7631-86-9
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Silica gel
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0473785 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2025 Catalog Number360031000,360035000
ChargennummerA0435301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2024 Catalog Number360031000,360035000
ChargennummerA0431076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/01/2024 Catalog Number360031000,360035000
ChargennummerA0396702 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number360031000,360035000
ChargennummerA0415276 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number360031000,360035000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Säulenchromatographie, ultrarein, 40 bis 60 μ, 40A > 100g; Kunstoffflasche