Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Säulenchromatographie, 0.060 bis 0.200 mm, 40Å
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 241660050
Menge 5 kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11904121
  • 432.00 CHF / 5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7631-86-9
Spezifikation
40 Å
5 kg
Kieselgel
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
silanedione
Kunststoff-Fass
Kieselgel
O2Si
7631-86-9
O=[Si]=O
60.08
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Silica gel
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Säulenchromatographie, 0.060 bis 0.200 mm, 40Å > 5kg; Kunststofffass