Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Säulenchromatographie, 0.060 bis 0.200 mm, 40Å
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals 241660010
108.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 1 kg |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
Chemische Identifikatoren
7631-86-9 |
Spezifikation
40 Å | |
1 kg | |
Kieselgel |
Kunststoffflasche | |
Kieselgel | |
7631-86-9 |
Sicherheit und Handhabung
- Silica gel
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0472945 | Analysenzertifikat | 27/05/2025 | 241660050,241660010 |
A0465711 | Analysenzertifikat | 04/09/2024 | 241660050,241660010 |
A0462435 | Analysenzertifikat | 18/06/2024 | 241660050,241660010 |
A0457565 | Analysenzertifikat | 17/01/2024 | 241660050,241660010 |
A0401258 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 241660050,241660010 |