Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Säulenchromatographie, 0.035 bis 0.070 mm, 60Å
Für die Säulenchromatographie.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 240360050
447.78 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 5 kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10273542
  • 484.00 CHF / 5 Kilogramm
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7631-86-9
Spezifikation
60 Å
5 kg
Kieselgel
7631-86-9
Kunststoff-Fass
Kieselgel
Säulenchromatographie
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Silica gel
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0473470 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2025 Catalog Number240360050,240360300,240360010
ChargennummerA0466636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number240360050,240360300,240360010
ChargennummerA0459321 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2024 Catalog Number240360050,240360300,240360010
ChargennummerA0452114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2023 Catalog Number240360050,240360300,240360010
ChargennummerA0391957 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog Number240360050,240360300,240360010
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Säulenchromatographie, 0.035 bis 0.070 mm, 60Å > 5kg; Kunststofffass