Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Chromatographie, 0.200 bis 0.500 mm, 60Å
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 240380050
471.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Verpackung Kunststoff-Fass
Menge 5 kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10378803
  • 474.00 CHF / 5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen:
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7631-86-9
Spezifikation
60 Å
5 kg
Kieselgel
Kunststoff-Fass
Kieselgel
7631-86-9
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Silica gel
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2024 Catalog Number240380050,240380010
ChargennummerA0458936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 Catalog Number240380050,240380010
ChargennummerA0456353 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number240380050,240380010
ChargennummerA0455158 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number240380050,240380010
ChargennummerA0399870 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog Number240380050,240380010
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Chromatographie, 0.200 bis 0.500 mm, 60Å > 5 kg; Kunststofftrommel