Learn More
Kieselgel, für Chromatographie, 0.075 bis 0.250 mm, 150 A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10460983 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Glasflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel
Farbe Weiß
Namenshinweis For column chromatography
Physikalische Form Sehr feinkörniges Pulver
Verpackung Glasflasche
Partikelgröße Nominal particle size: >60 mesh: <7.5%, <200 mesh: <10.0%
Spezifische Oberfläche 275 to 375 m2/g (BET)
Menge 250 g
Merck Index 15, 8632
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
IUPAC-Name Silandion
Formelmasse 60.08
Name des Produkts
Kieselgel, für Chromatographie, 0.075 bis 0.250 mm, 150 A, Thermo Scientific Chemicals >