Learn More
Kieselgel, für Chromatographie, 0.035 bis 0.070 mm, 90 A, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10721804
Verfügbar ab: 03-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kieselgel, für Chromatographie, 0.035 bis 0.070 mm, 90 A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4187301 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Kunststoffflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
Artikelnummer. 10721804
Marke: Thermo Scientific Acros 241652500
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel
Namenshinweis For chromatography, 0.035-0.070mm, 90Å
Material Kieselgel
Menge 250 g
Verpackung Kunststoffflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 60.08
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0464286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Artikelnummer241652500,241650010
ChargennummerA0458655 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Artikelnummer241652500,241650010
ChargennummerA0455435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer241652500,241650010
ChargennummerA0396845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer241652500,241650010
ChargennummerA0411424 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer241652500,241650010
Name des Produkts
Kieselgel, für Chromatographie, 0.035 bis 0.070 mm, 90 A, Thermo Scientific Chemicals >