Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, C18-RP, 23 %C, ca. .1.2 mmol/g, Part.-Größe 40 – 63 μm
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 360110500
293.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 50 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10733603
  • 295.00 CHF / 50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glasflasche
50 g
Kieselgel
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Silicagel, C18-Reversed Phase
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462915 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog Number360110500,360112500
ChargennummerA0464564 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number360110500,360112500
ChargennummerA0462915 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog Number360110500,360112500
ChargennummerA0458211 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number360110500,360112500
ChargennummerA0455295 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number360110500,360112500
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, C18-RP, 23 %C, ca. .1.2 mmol/g, Part.-Größe 40 – 63 μm > 50g; Glasflasche