Learn More
Kieselgel, Porengröße 60 Ångström, 60 – 200 Micron, für die Säulenchromatographie, Fisher Chemical
168.00 CHF - 202.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10254202
|
Fisher Chemical
S/0694/53 |
500 g |
168.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10346182
|
Fisher Chemical
S/0694/60 |
1 kg |
202.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Kunststoffpulverbehälter |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kieselgel, Porengröße 60 Ångström, 60 – 200 Micron, für die Säulenchromatographie, Fisher Chemical