Learn More
Kieselgel, Porengröße 60 Ångström, 35 – 70 Micron, für die Säulenchromatographie, Fisher Chemical
115.00 CHF - 425.00 CHF
Produkte 3
Produktcode Marke Verpackung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10773124
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
S/0693/53
Kunststoffpulverbehälter 500 g
115.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10403652
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
S/0693/60
Kunststoffpulverbehälter 1 kg
183.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11438812
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
S/0693/65
Kunststofftrommel 5 kg
425.00 CHF
5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kieselgel 60 Angström Porengröße, 35 – 70 Mikron, für die Säulenchromatographie
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kieselgel, Porengröße 60 Ångström, 35 – 70 Micron, für die Säulenchromatographie, Fisher Chemical