Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel 60, 70 bis 150 mesh Artikelnummer.: 11395487
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel 60, 70 bis 150 mesh
Artikelnummer. 11395487
-70/200 Mesh, 250 g, 470 bis 570 m2/g
Click to view available options
Partikelgröße:
-70/200 Mesh
70/150 Mesh
Menge:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Oberfläche (metrisch):
470 bis 570 m2/g
500 bis 600 m2/g
Artikelnummer. 11395487
Marke: Thermo Scientific Chemicals 042723.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Classic column chromatography with no applied pressure (gravity pulled)Silica gel is used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled). It is used as an adsorbent in various applications and in removing impurities. It is used as stationary base in column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße -70/200 Mesh
Porengröße 60 Å
Verpackung Flasche
pH 6,5 bis 7,5
Menge 250 g
Oberfläche (metrisch) 470 bis 570 m2/g
Typ Kieselgel
Material Silika
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ22L002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30
ChargennummerX15K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30
ChargennummerR21K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30
ChargennummerP14K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog Number042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30
ChargennummerZ07I009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Catalog Number042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel 60, 70 bis 150 mesh >