Learn More
Kieselgel 60, 0.062 bis 0.105 mm (150 bis 230 Mesh), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11325507
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Kieselgel 60, 0.062 bis 0.105 mm (150 bis 230 Mesh), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325507
1 kg
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 11325507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042727.A1
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Säulenchromatographie ohne angewendeten Druck (Schwerkraft gezogen)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel 60
Physikalische Form -150+230 Mesh,S.A.500-600m
Material Kieselgel
Menge 1 kg
Netzgröße 150-230 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 0.062 to 0.105mm
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Oberfläche 500 to 600m2/g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN20L029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2025 Catalog Number042727.30,042727.A7,042727.18,042727.A1
ChargennummerM29K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog Number042727.30,042727.A7,042727.A1
ChargennummerY14A041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number042727.30,042727.A7,042727.A1
ChargennummerR15A003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number042727.30,042727.A7,042727.A1
ChargennummerQ05C034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number042727.30,042727.A7,042727.A1
Name des Produkts
Kieselgel 60, 0.062 bis 0.105 mm (150 bis 230 Mesh), Thermo Scientific Chemicals >