Learn More
Kieselgel 63 bis 100 μm, 60 Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Für Chromatographie; chemische Synthese
1830.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
---|---|
Typ | Silika |
Physikalische Form | Pulver |
MDL-Nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
Dichte | 2g/cm3 bei 20 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11383599
|
MP Biomedicals
0204660 |
25 kg |
1830.00 CHF
25 Kilogramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Pulver | |
2g/cm3 bei 20 °C |
Silika | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
7631-86-9 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kieselgel 63 bis 100 μm, 60 Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™