Learn More
Bolle Safety Silex-Sicherheitsbrillen
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Rauch
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ultra-Wickelrahmen
- PC/TPR-Koinjizierte Bügel für mehr Komfort
- Breites Sichtfeld
- Flex 160° Bügel
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, EN166 FT |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Gewicht (metrisch) | 30 g |
Lens Material | Polycarbonat |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bolle Safety Silex-Sicherheitsbrillen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur