Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ Ersatzferrulen, Muttern und Grundplattendichtungen
Beseitigen Sie Lecks mit der Thermo Scientific™ SilTite Ferrule.
Marke:  Thermo Scientific™ 290MA203
74.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10659275
  • 74.51 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eliminieren Sie Lecks mit der Thermo Scientific™ SilTite Ferrule, die eine starke, dauerhafte, luftdichte Dichtung um die Kapillarsäule bildet.
  • SilTite Metall-Ferrulen und -Muttern bestehen aus dem gleichen Material und besitzen den gleichen
  • Wärmeausdehnungskoeffizienten
  • Die plane Grundfläche der Ferrule bildet eine perfekte Abdichtung zum MS-Interface
  • Die Temperaturtoleranz der Ferrule liegt deutlich über den Grenzwerten des Injektors, des MS-Interface und des GC-Ofens.
  • Anders als bei anderen Ferrulen ist ein Nachziehen nach der Montage nicht erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzferrulen
Alle SilTite Kits
Packung mit 10 Ferrulen
290 MA203
SilTite Metall
0,53 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SilTite™ Ersatzferrulen, Muttern und Grundplattendichtungen > Ersatzferrule; 0,53 mm; zur Verwendung mit Agilent
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.