Learn More
Heidolph Instruments Muffe
Geeignet für Stativstäbe mit einem maximalen Durchmesser von bis zu 13,1 mm
Marke: Heidolph Instruments 570-31100-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Kopf besteht aus eloxiertem Aluminium und dient zur Befestigung von Retortenklemmen an den Stativstäben für eine perfekte vertikale Ausrichtung.
Spezifikation
Muffe | |
68 | |
Befestigen Sie die Retortenklemmen an den Stativstäben für eine perfekte vertikale Ausrichtung |
115/230 V | |
Eloxiertes Aluminium | |
Stativstäbe mit bis zu 13,1 mm Durchmesser |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph Instruments Muffe > Muffe; zur Verwendung mit Stativstäben (max. 13,1 mm) Durchmesser)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur