Learn More
Gilac™ Silent 6-Wheel Dolly
Silent 6-Wheel Dolly allows increased mobility thanks to its exclusive design with 6 fixed wheels. The 2 central wheels are set back, making it easier to cross thresholds and mount doorsteps.
152.00 CHF - 190.00 CHF
Spezifikation
Typ | Dolly |
---|---|
Aufnahmevermögen | Containers and Crates |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 551 lb. |
Tragkraft (metrisch) | 250 kg |
Material | ABS-Kunststoff, verchromter Stahl |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17978531
|
Gilac™
G170327 |
Steel Shaft |
152.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17938791
|
Gilac™
G170317 |
Stainless Steel Shaft |
190.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Universal dolly on wheels.
- Increased mobility thanks to its exclusive design with 6 fixed wheels.
- The 2 central wheels are set back making it easier to cross thresholds and mount doorsteps.
- Load capacity: 250 kg.
- Pivots on central wheels for turning purposes.
- Dollies may be stacked when empty making it easier to transport them.
- Stainless steel axle recommended in humid environments (no damage to the bearings even in the presence of water).
- Machine washable.
- Compatible with all GILAC 600 x 400 and 400 x 300 mm containers and crates.
- GILAC removable pulling bar available (as an option).
- ABS injected base with solid frame guaranteeing unrivalled durability.
- 100 mm PA wheels and rubber tires: quiet on all types of flooring, no vibrations, comfort of use, do not freeze cold rooms.
Spezifikation
Dolly | |
551 lb. | |
ABS-Kunststoff, verchromter Stahl | |
Grau |
Containers and Crates | |
250 kg | |
100 mm |