Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Eterna Messzylinder, Klasse B, hohe Form, Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 4788. BRAND™ Silberbrand™ Eterna Hohe Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse B verhindern dank des integrierten Ausgießers Verschüttungen und sind dank des sechseckigen Glassockels besonders standfest. Braune Graduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbestimmung bei lichtundurchlässigen und hellen Flüssigkeiten.
Marke: BRAND™ 31908
20.84 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO-Normen 4788
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Der integrierte Auslauf verhindert Verschüttungen beim Ausgießen
- Der sechseckige Glasfuß sorgt für bessere Stabilität
- Braune Graduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbestimmung bei lichtundurchlässigen und hellen Flüssigkeiten
Spezifikation
Braunfärbungsgraduierung | |
Volumenaufnahme | |
Rund | |
B | |
± 0,15 ml | |
Borosilikatglas | |
0.2 ml | |
0.2 ml |
Hexagonal | |
Bernsteinfarben | |
DIN EN ISO 4788 | |
140 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
10 ml | |
Autoklavierbar |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14