Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Eterna Messzylinder, Klasse B, hohe Form, Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 4788. BRAND™ Silberbrand™ Eterna Hohe Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse B verhindern dank des integrierten Ausgießers Verschüttungen und sind dank des sechseckigen Glassockels besonders standfest. Braune Graduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbestimmung bei lichtundurchlässigen und hellen Flüssigkeiten.
Marke: BRAND™ 31964
125.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO-Normen 4788
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Der integrierte Auslauf verhindert Verschüttungen beim Ausgießen
- Der sechseckige Glasfuß sorgt für bessere Stabilität
- Braune Graduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbestimmung bei lichtundurchlässigen und hellen Flüssigkeiten
Spezifikation
Braunfärbungsgraduierung | |
B | |
Borosilikatglas | |
20 mL | |
Gehäuse 20mL |
DIN EN ISO 4788 | |
505 mm | |
2000 mL | |
Autoklavierbar |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31