Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Mischzylinder, Klasse B, Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht den DIN EN ISO 4788-Normen. Die BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Mischzylinder aus Borosilikatglas der Klasse B verfügen über einen Stopfen aus Polypropylen oder Polyethylen und einen sechseckigen Sockel.
Marke: BRAND™ 33948
74.37 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas.
- Entspricht den DIN EN ISO 4788-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Mit Stopfen aus Polypropylen oder Polyethylen und sechseckigem Sockel.
- Höhe ohne Stopfen gemessen.
Spezifikation
Hexagonal | |
Bernsteinfarben | |
Graduierter Mischzylinder | |
DIN EN ISO 4788 | |
250 ml | |
Stopfen und sechseckiger Sockel | |
Polypropylen | |
2 mL |
Volumenaufnahme | |
Rund | |
Borosilikatglas | |
Klasse B | |
250 mm | |
Braune Graduierung | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14