Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Ersatz-Bürettenröhrchen aus Braunglas für kompakte automatische Bürette
Das SILBERBRAND Ersatz-Bürettenröhrchen ist für den Einsatz mit der kompakten automatischen Bürette geeignet.
80.25 CHF
Spezifikation
Farbe | Braun |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompakt Auomatik Bürette |
Material | Borosilikatglas 5.4 |
Typ | Ersatz-Bürettenröhrchen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10164072
|
BRAND™
|
25 ml |
80.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10738014
|
BRAND™
23868 |
50 ml |
80.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Bernsteinfarbenes Glas
Spezifikation
Braun | |
Kompakt Auomatik Bürette | |
Borosilikatglas 5.4 | |
Ersatz-Bürettenröhrchen |