Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Ersatz-Bürettenröhrchen aus Braunglas für kompakte automatische Bürette
Das SILBERBRAND Ersatz-Bürettenröhrchen ist für den Einsatz mit der kompakten automatischen Bürette geeignet.
Marke: BRAND™
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Bernsteinfarbenes Glas
Spezifikation
Braun | |
Kompakt Auomatik Bürette | |
Ersatz-Bürettenröhrchen |
25 ml | |
Borosilikatglas 5.4 |