Learn More
BRAND™ SILBERBRAND automatische Büretten mit seitlichem Sicherheitsabsperrhahn
SILBERBRAND automatische Bürette enthält einen seitlichen Sicherheitshahn und einen schwarzen Schellbachstreifen.
190.00 CHF - 242.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 10 ml |
---|---|
Graduierungen | 0,02 ml |
Sperrhahn | Seitlicher Absperrhahn |
Gewährleistung | 12 Monate |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10034300
|
BRAND™
21914 |
Ohne Flasche | N/A | |||||||
10778431
|
BRAND™
21911 |
2000 ml-Flasche |
242.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Mit einem Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel
- Schellbachstreifen
- Automatische Nullstellung
Spezifikation
10 ml | |
0,02 ml | |
Seitlicher Absperrhahn | |
12 Monate |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ SILBERBRAND automatische Büretten mit seitlichem Sicherheitsabsperrhahn