Learn More
BRAND™ SilberBrand™ AR-Glas™ Schilling Muster Automatische Bürette mit Vorratsflasche
Quetschflasche ermöglicht schnelles Befüllen
Marke: BRAND™ 23766
142.97 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Füllschlauch: PVC
- Entladungsröhrchen: Silikon
- Reservoirflasche: LDPE
- Basis: PE-HD
- Anschlussstück, grau: Polyamid
- Mikrometerschraube: Messing/PP
Spezifikation
Braun | |
25 ml | |
0,1 mL | |
1000 ml-Flasche |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ SilberBrand™ AR-Glas™ Schilling Muster Automatische Bürette mit Vorratsflasche > Volumen (metrisch): 25 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur