Learn More
Thermo Scientific™ Silanisierte Glasfläschchen
Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Abfallkosten bei der Durchführung von quantitativen Analysen oder zum Lagern von Materialien mit diesen vorbehandelten, silanisierten Fläschchen.
Marke:  Thermo Scientific™ SAA-SV2-2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16684764
  • 204.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gewinnen Sie Zeit und minimieren Sie Entsorgungskosten bei der quantitativen Analyse oder Materiallagerung.Thermo Scientific™ silanisierte Glasfläschchen werden durch Gasphasenabscheidung silanisiert.Behandlungen zur Oberflächendeaktivierung wie Silanisierung und Silikonisierung können eine wichtige Rolle bei der Wahrung der Integrität bestimmter in Glasbehältern gelagerter Materialien oder Extrakte spielen.Die Oberflächenmodifikation eliminiert aktive Stellen auf der Oberfläche von Borosilikatglas.
  • Gewinnen Sie Zeit und minimieren Sie Entsorgungskosten bei der quantitativen Analyse oder Materiallagerung durch Silanisierung.
  • Ein Silylierungsreagenz reagiert mit aktiven Gruppen auf der Glasoberfläche und hemmt ihre Reaktivität; es verhindert, dass Materialien an der Behälteroberfläche haften und sorgt so für eine maximale Rückgewinnung von Spurenanalyten
Bestellinformationen:
100/Packung
Im Lieferumfang enthalten:
Konformitätsbescheinigung
Empfohlen für:
Deaktivierte Glasgeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Braunglasfläschchen 12 x 32 mit Gewindekappe
0,472 in.
11,99 mm
2 mL
100
2 mL
32 mm
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
8-425
PTFE/Silikon
Bernsteinfarben
Glas, PTFE
1,26 in.
0,068 oz.
Schraubverschluss mit Septum
100 Kartons
Fläschchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS2272090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2022 Catalog NumberSAA-SV2-2
ChargennummerS2123110 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2022 Catalog NumberSAA-SV2-2
ChargennummerS1300190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog NumberSAA-SV2-2
ChargennummerS1228010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2021 Catalog NumberSAA-SV2-2
ChargennummerS1175040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2021 Catalog NumberSAA-SV2-2
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Silanisierte Glasfläschchen > 2 ml-Braunglasfläschchen 12 x 32 mit Gewindekappe