Learn More
Thermo Scientific™ Silanisierte Glasfläschchen
Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Abfallkosten bei der Durchführung von quantitativen Analysen oder zum Lagern von Materialien mit diesen vorbehandelten, silanisierten Fläschchen.
Marke:  Thermo Scientific™ C39-20C/CT-S
422.26 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15381727
  • 451.00 CHF / 72 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gewinnen Sie Zeit und minimieren Sie Entsorgungskosten bei der quantitativen Analyse oder Materiallagerung.Thermo Scientific™ silanisierte Glasfläschchen werden durch Gasphasenabscheidung silanisiert.Behandlungen zur Oberflächendeaktivierung wie Silanisierung und Silikonisierung können eine wichtige Rolle bei der Wahrung der Integrität bestimmter in Glasbehältern gelagerter Materialien oder Extrakte spielen.Die Oberflächenmodifikation eliminiert aktive Stellen auf der Oberfläche von Borosilikatglas.
  • Gewinnen Sie Zeit und minimieren Sie Entsorgungskosten bei der quantitativen Analyse oder Materiallagerung durch Silanisierung.
  • Ein Silylierungsreagenz reagiert mit aktiven Gruppen auf der Glasoberfläche und hemmt ihre Reaktivität; es verhindert, dass Materialien an der Behälteroberfläche haften und sorgt so für eine maximale Rückgewinnung von Spurenanalyten
Bestellinformationen:
100 pro Packung
Im Lieferumfang enthalten:
Konformitätsbescheinigung
Empfohlen für:
Deaktivierte Glasgeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klarglasfläschchen mit festem Septum in geschlossener Ausführung
1,083 in.
27,51 mm
20 mL
72
20 mL
57 mm
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
24-414
PTFE/Silikon
Durchsichtig
Glas, PTFE
2,244 in.
0,68 oz.
Schraubverschluss (magnetisch) mit Septum
72 Kartons
Fläschchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS4157130 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/07/2024 Catalog NumberC39-20C/CT-S
ChargennummerS4108150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2024 Catalog NumberC39-20C/CT-S
ChargennummerS4074030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2024 Catalog NumberC39-20C/CT-S
ChargennummerS3342010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog NumberC39-20C/CT-S
ChargennummerS3194020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog NumberC39-20C/CT-S
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Silanisierte Glasfläschchen > 20 ml Klarglasfläschchen mit festem Septum in geschlossener Ausführung