Learn More
Thermo Scientific™ SILAC Protein Quantitation Kit (Trypsin), RPMI 1640
Thermo Scientific SILAC-Kits zur Proteinquantifizierung (Trypsin), RPMI 1640, wird für die spezifische Analyse der Proteinexpression mittels Massenspektrometrie verwendet, bei der stabile Isotope durch Aminosäuren in einer Zellkultur markiert werden (SILAC).
Marke:  Thermo Scientific™ A33973
788.03 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15946065
  • 1182.00 CHF / 1 Set
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
SILAC-Kit zur Proteinquantifizierung
Massenisotope von Aminosäuren
Protein
1 kit
• RPMI 1640 Medium für SILAC, 2 x 500 ml
13C6 15N2 L-Lysin-2 HCl, 1 x 50 mg
13C6 15N4 L-Arginin HCl, 1 x 50 mg
• L-Lysin-2 HCl, 1 x 50 mg
• L-Arginin-HCl, 1 x 50 mg, bei 4 °C
• 100 ml FBS lagern, lagern (bei -20 °C
)
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Kit
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SILAC Protein Quantitation Kit (Trypsin), RPMI 1640 > RPMI 1640 Medium für SILAC, 2 x 500 ml