Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Hämatoxylin 1 7221
Erzielen Sie mit dieser einzigartigen Formel optisch ähnliche Ergebnisse wie mit Gill 1 und 2.
Marke: Epredia™ 7221
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Hämatoxylin 1 ist ein einzigartiges Produkt, das Ergebnisse liefert, die denen von Gill 1 und 2 ähnlich sind.
- Keine Filtration erforderlich
- Färbt bis zu 2.500 Objektträger pro Pint
- Teil des Signature Series Färbesystems
- Klare, eindeutige Zellkerndetails mit Chromatinabgrenzung
Erhältlich in 5 Liter-Packung
- Reduziert den Kunststoff um 90 %
- Erhöht die Färbestabilität
- Reduziert unordentliche Verfärbungen
- Im Vergleich zu herkömmlichen Verpackungen um 35 % geringerer Platzbedarf
Spezifikation
Hämatoxylin 1 | |
1 pt. |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethylene glycol, aluminium sulphate, acetic acid, hematoxylin