Learn More
Produktcode | Marke | Menge | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10096348
|
Epredia™
7442 |
4 x 1 gal. | Clarifier 2 |
134.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10693629
|
Epredia™
7401 |
1 gal. | Clarifier™ 1 |
46.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10603639
|
Epredia™
7402 |
1 gal. | Clarifier 2 |
26220.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Verbessern Sie die Definition und Klarheit der Zellkerne von Signature Series Hämatoxylinen durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1, 2.
- Verbessert den Kontrast zwischen Nuklei und Zytoplasma
- Erhöht die Zelltransparenz
- Entfernt Hintergrundfärbung, die durch übermäßigen Gewebekleber verursacht wird
- Entfernt unerwünschte Hämatoxylinfärbung vom Klebstoff, ohne die Kernfärbung zu beeinträchtigen
- Der Clarifier 1 wird mit Hämatoxylin 7211 und Hämatoxylin 1 empfohlen
- Der Clarifier 2 wird mit Hämatoxylin 7212 und Hämatoxylin 2 empfohlen
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid