Learn More
Uvex™ Signal Waist Coat 8960-Yellow 100%PES
All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight
Marke: Uvex™ 8937310
15.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Material: 100 % Polyester/Gewebe Warnweste aus Polyester/Gewebe mit Fläche für Logo-Anbringung.
- Klettverschluss, 2 umlaufende Reflexstreifen im Rumpfbereich, Reflexstreifen über den Schultern für bessere Sichtbarkeit in der geneigten Position, eingefasste Kanten, Logoaufbringung möglich (Position: Rückenteil)
- Zertifiziert gemäß EN 20471 X2
- Größe: M (50/52) – XXXL (66/68)
- Pflegeanleitung: Waschgang 40 °C, Schonwäsche (max. 25 Waschvorgänge), nicht chloren, nicht bügeln, chemische Reinigung: P (max. 20 Reinigungszyklen), nicht im Trockner trocknen
Spezifikation
Klettverschluss | |
Gelb | |
Polyester |
High-visibility Vest | |
Mittel | |
140 g/m² |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08