Learn More
Uvex™ Signal Men Trousers 7432-Yellow
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
90
94
98
102
106
110
Beschreibung
- Material: 67 % Polyester, 33 % Baumwolle, ca. 270 g/m2
- CORDURA™ an stark beanspruchten Stellen
- Zwei Gesäßtaschen und zwei Oberschenkeltaschen mit mehreren Werkzeugtaschen, innenliegende Kniepolstertaschen
- Zertifizierter Knieschutz Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster (Artikel-Nr. 9868900)
- Größen: 42 bis 64, 90 bis 110
- Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. Größe 106 + 10 %
- Pflegeanleitung: 30 °C waschbar, nicht chloren, Trockner: I Punkt, Bügeln: 1 Punkt, chemische Reinigung: P
- Zertifiziert nach: EN ISO 20471 X2 - EN 14404 - Oekotex 100
Spezifikation
Spezifikation
Größe | 102 |
Geschlecht | Herren |
Produkttyp | Hi-vis Pants |
Material | Polyester |
Farbe | Gelb |
Saumtyp | Taped |
Anzahl Taschen | 6 |
Verschlusstyp | Knöpfe; Reißverschluss |
Einwegprodukt | Nein |
Dicke | 270 g/m² |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Signal Men Trousers 7432-Yellow >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur