Learn More
Uvex™ Signal Men Trousers 7432-Yellow Artikelnummer.: 17206831
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Uvex™ Signal Men Trousers 7432-Yellow
Artikelnummer. 17206831 Alle ansehen Uvex Produkte
54
Click to view available options
Größe:
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
90
94
102
106
110
Artikelnummer. 17206831
Marke: Uvex™ 8965610
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight
  • Material: 67 % Polyester, 33 % Baumwolle, ca. 270 g/m2
  • CORDURA™ an stark beanspruchten Stellen
  • Zwei Gesäßtaschen und zwei Oberschenkeltaschen mit mehreren Werkzeugtaschen, innenliegende Kniepolstertaschen
  • Zertifizierter Knieschutz Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster (Artikel-Nr. 9868900)
  • Größen: 42 bis 64, 90 bis 110
  • Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. Größe 106 + 10 %
  • Pflegeanleitung: 30 °C waschbar, nicht chloren, Trockner: I Punkt, Bügeln: 1 Punkt, chemische Reinigung: P
  • Zertifiziert nach: EN ISO 20471 X2 - EN 14404 - Oekotex 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe 54
Geschlecht Herren
Produkttyp Hi-vis Pants
Material Polyester
Farbe Gelb
Saumtyp Taped
Anzahl Taschen 6
Verschlusstyp Knöpfe; Reißverschluss
Einwegprodukt Nein
Dicke 270 g/m²
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Signal Men Trousers 7432-Yellow >