Learn More
RETSCH AS 450 SIEVE SHAKER 0/60 Hz
Marke:  RETSCH 30.026.0001
Artikelnummer. 11773369
  • 10445.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Spezifikation
50 kg
230 V
50 Hz
435 mm
230 V, 50 Hz
Siebschüttler
658 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH AS 450 SIEVE SHAKER 0/60 Hz > Tiefe:658mm