Learn More
RETSCH Analysensiebmaschine AS 300 control für 100-240V, 50/60Hz
Marke: RETSCH 30.033.0001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur reproduzierbaren Korngrössenbestimmung mit hoher Trennschärfe von fein- und grobkörnigen Schüttgütern.3-dimensionale kreisende Siebgutbewegung
Geeignet für Trocken- und Nasssiebung
Kurze Siebzeiten
Geräuscharm und wartungsfrei
AS 200 basic:
preiswertes Basismodell
AS 200 digit:
leistungsstarkes Komfortmodell, mit Folientastatur, digitaler Anzeige, Intervallsiebung
AS 200 control:
wie AS 200 digit, jedoch mikroprozessor-gesteuert, mit frei wählbaren Intervallen und digitaler Einstellung der Schwingungsweite. Die AS 200 control ist kalibrierbar und ermöglicht erstmals eine weltweit 100%ige Reproduzierbarkeit von Siebergebnissen auch im Vergleich verschiedener Maschinen untereinander. Mit integrierter Schnittstelle für die Auswertesoftware EasySieve™. Die AS 200 control bietet gleichzeitig alle Voraussetzungen für die Prüfmittelüberwachung gemäss ISO 9000 ff.
AS 300 control:
wie AS 200 control, jedoch für Siebe bis φ 315mm und höhere Beladung
Für alle Siebmaschinen bitte Spanneinheit, Siebe und Siebboden separat bestellen.
Siebmaschinen für 400mm und 450mm Siebe sowie Lufstrahlsiebmaschinen und Klopfsiebmaschine auf Anfrage!
Typ: AS 300 control
Spezifikation
10 kg | |
230 V | |
50 Hz | |
235 mm |
230 V, 50 Hz | |
Siebschüttler | |
400 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Analysensiebmaschine AS 300 control für 100-240V, 50/60Hz > Depth: 400mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur