Learn More
RETSCH Vibratory Sieve Shaker
Produces sharp fractions even after short sieving times. Retsch™ Vibratory Sieve Shaker is suitable for dry and wet sieving. 3-D throwing motion ensures optimum use of the open sieve area and lets the sample move equally over the whole sieving surface area.
Marke:  RETSCH 30.016.0001
Artikelnummer. 10055340
Beschreibung
Beschreibung
Zur reproduzierbaren Korngrössenbestimmung mit hoher Trennschärfe von fein- und grobkörnigen Schüttgütern.
3-dimensionale kreisende Siebgutbewegung
Geeignet für Trocken- und Nasssiebung
Kurze Siebzeiten
Geräuscharm und wartungsfrei
AS 200 basic:
preiswertes Basismodell
AS 200 digit:
leistungsstarkes Komfortmodell, mit Folientastatur, digitaler Anzeige, Intervallsiebung
AS 200 control:
wie AS 200 digit, jedoch mikroprozessor-gesteuert, mit frei wählbaren Intervallen und digitaler Einstellung der Schwingungsweite. Die AS 200 control ist kalibrierbar und ermöglicht erstmals eine weltweit 100%ige Reproduzierbarkeit von Siebergebnissen auch im Vergleich verschiedener Maschinen untereinander. Mit integrierter Schnittstelle für die Auswertesoftware EasySieve™. Die AS 200 control bietet gleichzeitig alle Voraussetzungen für die Prüfmittelüberwachung gemäss ISO 9000 ff.
AS 300 control:
wie AS 200 control, jedoch für Siebe bis φ 315mm und höhere Beladung
Für alle Siebmaschinen bitte Spanneinheit, Siebe und Siebboden separat bestellen.
Siebmaschinen für 400mm und 450mm Siebe sowie Lufstrahlsiebmaschinen und Klopfsiebmaschine auf Anfrage!
Typ: AS 200 basic
Spezifikation
Spezifikation
0 bis 3 mm
230 V, 50 Hz
Siebschüttler
350 mm
230 mm
20 μm 25 μm
3 kg
230 V
50 Hz
350 x 400 x 230 mm
Retsch Sieve Shaker AS 200 Basic
10 bis 60 min
Name des Produkts
RETSCH Vibratory Sieve Shaker > Dimensions: 230 H x 400 W x 350mm D